Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Syk inhibitor ≥97% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

ENZCHM1280005
ENZOENZCHM1280005EA 159.5 EUR InStock
ENZOENZCHM1280005
Syk inhibitor ≥97% (par HPLC)
Syk inhibitor
Spleen tyrosine kinase inhibitor.


Formule: C₁₈H₁₅N₃O₃S
Numéro MDL: MFCD07776820
Numéro CAS: 622387-85-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36c0e3411861c7abd9931b2d3f3b9a8386b2ff3b&vid=500b483f9ff58881d9d0bafa17a2cdf3e04a1372&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité