JK 184 ≥99% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: JK184, N-(4-Ethoxyphenyl)-4-(2-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)thiazol-2-amine
ENZCHM1290005
ENZOENZCHM1290005EA 70.4 EUR InStock
ENZOENZCHM1290005
JK 184 ≥99% (par HPLC)
JK 184
Hedgehog (Hh) pathway blocker.
Formule: C₁₉H₁₈N₄OS
MW: 350,4374 g/mol
Numéro MDL: MFCD01044465
Numéro CAS: 315703-52-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75d795eae651e3f3fafb6d2c755ea8e9e004bacd&vid=d42b1236472411fb119f45cd4c1c2b551ec04da8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité