Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cdk/Crk inhibitor ≥98% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

ENZCHM1310001
ENZOENZCHM1310001EA 226.6 EUR InStock
ENZOENZCHM1310001
Cdk/Crk inhibitor ≥98% (par HPLC)
Cdk/Crk inhibitor
Potent, selective, and ATP-competitive inhibitor of Cdks. Antiproliferative.

Potent, selective, and ATP-competitive inhibitor of Cdks. The Cdk/Crk inhibitor is a broad-spectrum growth inhibitor toward tumor cells.


Formule: C₂₃H₂₂Cl₂N₄O₃
Numéro CAS: 784211-09-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=114ecf56bec94d04c180fff0c90801b3fb91f4d0&vid=ac18b14a4f48fd5f882c636043af9fff554e8c9c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité