GSK-3β inhibitor XVIII ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZCHM1340005
ENZOENZCHM1340005EA 243.1 EUR InStock
ENZOENZCHM1340005
GSK-3β inhibitor XVIII ≥98% (par HPLC)
GSK-3β inhibitor XVIII
Cell-permeable, potent and selective GSK-3β inhibitor.
Numéro CAS: 1139875-74-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b1fa3e844dd1a11a0a90ff36083c3266c80c618&vid=656b9e5ede8873e4ea1d9c9c3788fce9a4017bcd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité