NSC697923 ≥99% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: 2-(4-Methylphenyl)sulphonyl-5-nitrofuran, 2-Nitro-5-tosylfuran, NSC-697923
ENZCHM1430005
ENZOENZCHM1430005EA 70.4 EUR InStock
ENZOENZCHM1430005
NSC697923 ≥99% (par HPLC)
NSC697923
Cell-permeable and selective inhibitor of the ubiquitin-conjugating (E2) enzyme Ubc13-Uev1A.
Formule: C₁₁H₉NO₅S
MW: 267,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD01925132
Numéro CAS: 343351-67-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e279dcda0ab18b05c654c3332e8320f50777e32&vid=ae457ed35ab81111ef5b21cdd201cd6e6f6951b0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité