N-(3-Ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4-amine hydrochloride ≥95% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZCHM1570050
ENZOENZCHM1570050EA 227 EUR InStock
ENZOENZCHM1570050
N-(3-Ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4-amine hydrochloride ≥95% (par HPLC)
N-(3-Ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4-amine hydrochloride
EGFR tyrosine kinase auto-phosphorylation inhibitor
Erlotinib inhibits EGFR tyrosine kinase auto-phosphorylation. Studies in cell lines and enzyme assays have shown that erlotinib inhibits EGFR at concentrations significantly lower than those needed to inhibit c-src and v-abl. It has an IC50 of 2 nM against EGFR. It is >1000-fold more sensitive for EGFR than for c-Src or v-Abl.
Formule: C₂₂H₂₄ClN₃O₄
Numéro MDL: MFCD07781272
Numéro CAS: 183319-69-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91875cea23b4a5a7a5a23263d37c4fbb0b1118f5&vid=f8152b32b0bf33cf8acac282e590269a177037bd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité