Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

EQ2 NHS ester colorant "quencher" réactif aux amines

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

ENZCHM1660001
ENZOENZCHM1660001EA 140.8 EUR InStock
ENZOENZCHM1660001
EQ2 NHS ester colorant "quencher" réactif aux amines
EQ2 NHS ester
Amine-reactive quencher dye has a broad visible absorption but no detectable fluorescence emission in fluorescence resonance energy transfer (FRET) applications.

  • Commonly used in molecular biology FRET applications to quench fluorophores
  • NHS ester quencher dye can be conjugated to amine-labeled probes
  • Enable multiplexing of probes with the use of different reporter-quencher dye pairs
  • Compatible with most common commercially available fluorophores

EQ2 NHS ester is an amine-reactive quencher dye. It has a broad visible absorption but no detectable fluorescence emission, making it useful as an acceptor in fluorescence resonance energy transfer (FRET) applications.

It can be used to quench reporter dyes: TET, JOE, VIC, HEX, Cy3, NED, TAMRA, Cy3.5, ROX, Texas Red, Cy5, Quasar® 570, Pulsar® 650, CAL Fluor® Gold 540, CAL Fluor® Orange 560, CAL Fluor® Red 590, CAL Fluor® Red 610, CAL Fluor® Red 635, Alexa Fluor® 532, Alexa Fluor® 546, Alexa Fluor® 555, Alexa Fluor® 568, Alexa Fluor® 594, Alexa Fluor® 610, Alexa Fluor® 633, Alexa Fluor® 647, DyLight® 550, DyLight® 594, DyLight® 633, DyLight® 650, ATTO 520, ATTO 532, ATTO Rho6G, ATTO 550, ATTO 565, ATTO Rho11, ATTO 590, ATTO 594, ATTO 633, ATTO Rho14, and ATTO 647.


Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Excitation maximum 583 nm
Emission maximum none
Extinction Coefficient 37,000 M-1cm-1
Correction Factor (260 nm) 0.49
Correction Factor (280 nm) 0.40
Purity ≥80% (HPLC)
Appearance Dark purple solid.

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité