Cabozantinib ≥99% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZCHM1820010
ENZOENZCHM1820010EA 200.2 EUR InStock
ENZOENZCHM1820010
Cabozantinib ≥99% (par HPLC)
Cabozantinib
Potent inhibitor of VEGFR-2, MET, Kit and FLT3-ITD
Cabozantinib is a very potent inhibitor, with an IC50 of less than 10 nM for VEGFR2, MET, Kit and FLT3-ITD.
Formule: C₂₈H₂₄FN₃O₅
Numéro MDL: MFCD20926324
Numéro CAS: 849217-68-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bbb55304027cee44fb4ba48083b21916a0780bfb&vid=31511e61e29de82fb69f0414eed9df86c404ef4b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité