L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Cellular senescence activity assay
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZKIT1290120
ENZOENZKIT1290120EA 693 EUR InStock
ENZOENZKIT1290120
Cellular senescence activity assay
Tests Tests cellulaires
Highly reproducible SA-β-gal activity kit
  • Quantify SA-β-gal activity in a fluorescence plate reader
  • Easy-to-use protocol with results in less than 90 minutes
  • Fully compatible with all cell types
For the determination of cellular senescence by measuring SA-β-gal activity using a fluorometric substrate. The 96-well Cellular senescence assay kit provides an easy-to-use and efficient method to determine the cellular senescence by measuring SA-β-gal activity using a fluorometric substrate. This quantitative assay uses cell lysate for both SA-β-galactosidase activity determination and normalization of samples containing different cell numbers. Each kit provides sufficient quantities to perform up to 120 assays in a 96-well plate.
Informations de commande: Contains 2X Cell lysis buffer, 2X Reaction buffer, SA-?-gal substrate (20X), Stop solution.
New Product
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Cellular senescence activity assay 120 Assays ENZOENZKIT1290120
New Product
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité