Cellular senescence live cell analysis assay
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZKIT1300010
ENZOENZKIT1300010EA 432.3 EUR InStock
ENZOENZKIT1300010
Cellular senescence live cell analysis assay
Tests Tests cellulaires
Simple assay to quantify senescence-associated β-galactosidase activity, in live cells, using flow cytometry or fluorescent microscopy.
For the study of cellular senescence in live cells.
Assay kit that uses a fluorogenic substrate to measure SA-β-gal activity in live cells.
Informations de commande: Contains Cell pretreatment solution (1000x) and SA-?-gal Substrate (200x).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité