Peptide YY ELISA kit
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZKIT1330001
ENZOENZKIT1330001EA 901 EUR InStock
ENZOENZKIT1330001
Peptide YY ELISA kit
Tests Tests ELISA
Highly sensitive Peptide YY ELISA kit enabling detection of PYY in serum in 3,5 hrs.
  • Sensitive measurement of PYY, detecting as little as 18,75 pg/ml
  • Negligible reactivity from similar peptides
  • High throughput format with results in 3,5 hrs
  • Fully quantitative results that surpass semi-quantitative Western blot analysis
For the quantitative determination of Peptide YY in serum, plasma, cell culture supernatant and tissue homogenate in human samples.
The Peptide YY ELISA kit is a colorimetric immunometric immunoassay kit with results in 3,5 hours.
Informations de commande: Contains Microtiter Plate, Standard, Sample Diluent, Detection Antibody, Wash Buffer Concentrate, Conjugate, Conjugate Diluent, Substrate, and Stop Solution.
New Product
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Peptide YY ELISA kit, grow cells 1 KIT ENZOENZKIT1330001
New Product
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité