AMPIGENE® dNTP Mix
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZNUC1020500
ENZOENZNUC1020500EA 64.9 EUR InStock
ENZOENZNUC1020500
AMPIGENE® dNTP Mix
Réactifs pour acides nucléiques Nucléotides
Ultra-pure, stable, and suitable for a variety of PCR applications.
AMPIGENE® dNTP Mix is an ultrapure mix of deoxyribonucleotide triphosphates to use as building blocks for a wide variety of PCR applications. It can withstand multiple freeze-thaw cycles and shown to retain 95% dNTPs in triphosphate form after 5 weeks at room temperature. AMPIGENE® dNTP Mix has been tested on many molecular biology applications including standard PCR, fast PCR, 1-step PCR, high-fidelity PCR, real-time PCR, lon-range PCR, MDA, RDA, LAMP, and DNA sequencing.
New Product
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
AMPIGENE® dNTP mix 500 µl ENZOENZNUC1020500
New Product
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité