AMPIGENE® Taq DNA polymerase
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZPRT1000500
ENZOENZPRT1000500EA 165 EUR InStock
ENZOENZPRT1000500
AMPIGENE® Taq DNA polymerase
Réactifs pour acides nucléiques End-point PCR Enzymes and Kits
Optimised standard PCR for enhanced speed, yield, and specificity.
AMPIGENE® Taq DNA Polymerase uses the latest developments in polymerase technology and buffer chemistry to optimize PCR. The AMPIGENE® Taq DNA Polymerase and 5x AMPIGENE® reaction buffer are separate for flexibility and end-user customization. It can be used for routine PCR applications including genotyping, screening, and library construction.
Informations de commande: Contains AMPIGENE® Taq DNA polymerase (5u/µl)and 5x AMPIGENE® reaction buffer (15mM MgCl2, 5mM dNTPs, enhancers and stabilizers).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité