Recombinant Dengue NS1 ST2
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZPRT1050100
ENZOENZPRT1050100EA 425 EUR InStock
ENZOENZPRT1050100
Recombinant Dengue NS1 ST2
Protéines et Peptides
Dengue virus NS1 protein serotype 2 presented in its native folded state with all post-translational modifications to deliver optimal antigenicity.
Produced in HEK 293 cells. Dengue Viral NS1 Serotype 2 (DENV2-NS1) from strain Thailand/16681/84.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité