Recombinant Dengue NS1 ST3
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZPRT1060100
ENZOENZPRT1060100EA 812.9 EUR InStock
ENZOENZPRT1060100
Recombinant Dengue NS1 ST3
Protéines et Peptides
Dengue virus NS1 protein serotype 3 presented in its native folded state with all post-translational modifications to deliver optimal antigenicity.
Produced in HEK 293 cells. Dengue Viral NS1 Serotype 3 (DENV1-NS1) from strain Sri Lanka D3/H/IMTSSA-SRI/2000/1266.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité