Human recombinant yellow fever NS1
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZPRT1090100
ENZOENZPRT1090100EA 482 EUR InStock
ENZOENZPRT1090100
Human recombinant yellow fever NS1
Protéines et Peptides
Yellow Fever virus NS1 protein presented in its native folded state with all post-translational modifications to deliver optimal antigenicity.
Produced in HEK 293 cells. Yellow Fever Virus NS1 protein from strain 17D.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité