Human recombinant p62 (GST-tag),GST Tag
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZPRT1200050
ENZOENZPRT1200050EA 426 EUR InStock
ENZOENZPRT1200050
Human recombinant p62 (GST-tag),GST Tag
Protéines et Peptides
Produced in E. coli. Human p62 (1-440 aa) is fused to a N-terminal GST-tag.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité