CHO Host Cell Protein Standards
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZPRT1220025
ENZOENZPRT1220025EA 713 EUR InStock
ENZOENZPRT1220025
CHO Host Cell Protein Standards
Protéines et Peptides
Quantitative protein standards for Western blotting internal controls or ELISA standards.
CHO host cell protein standards are native proteins that can be used as an internal control for the Western blot analysis of CHO Host Cell Proteins or as standards in an ELISA.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité