Human Recombinant Growth Hormone
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZPRT1890010
ENZOENZPRT1890010EA 293.7 EUR InStock
ENZOENZPRT1890010
Human Recombinant Growth Hormone
Protéines et Peptides
Produced in HEK cells. The human growth hormone (aa 27-217) is fused at the N-terminus to a FLAG®-tag followed by an 8 AA linker.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité