Pointes de distribution, Combitips advanced® et ViscoTip®
Fournisseur: EPPENDORF
0030089.502
EPPE0030089.502EA 117 EUR InStock
EPPE0030089.502
Pointes de distribution, Combitips advanced® et ViscoTip®
Pointes de pipettes
Les pointes Combitips advanced® fonctionnent selon le principe du déplacement positif ; ainsi, elles distribuent toujours le bon volume indépendamment de la densité du liquide et de ses caractéristiques de débit (par exemple, une augmentation de la pression de vapeur ou de la viscosité). Elles conviennent parfaitement à une utilisation avec l'ensemble des Eppendorf Multipettes.
  • Sa conception ergonomique avec sa forme d'entonnoir unique évite d'endommager les gants et assure une manipulation confortable
  • Codage couleur individuel pour une identification rapide
  • Pointes allongées (pour 2,5, 5 et 10 ml) pour un vidage complet de tous les tubes courants afin d'empêcher la perte d'échantillons
  • 9 tailles de volume (0,1 ml - 50 ml) qui offrent une plage maximale de volumes de distribution par incréments aussi faibles que 100 nanolitres selon la pointe Combitip utilisée
  • Les pointes Combitips advanced sont disponibles avec différents degrés de pureté pour prendre en charge une vaste gamme d'applications
Degrés de pureté :
Eppendorf Quality™: Basic purity grade
PCR Clean: Free from DNase, RNase, human DNA and PCR inhibitors; tested and certified by an external accredited laboratory.
Eppendorf Biopur®: Sterile; free from ATP, pyrogens, DNase, RNase, human and bacterial (E. coli) DNA, and PCR inhibitors; tested and certified by an external accredited laboratory.
Forensic DNA Grade: Free from DNase, RNase, human DNA and PCR inhibitors; according to ISO 18385.
Eppendorf ViscoTip® : cette pointe est spécialement conçue et optimisée pour manipuler des liquides très visqueux jusqu'à 14 000 mPa.s. À utiliser avec le système Multipette E3(x) électronique.
Exemples de liquides : glycérol 99,5%, Tween® 20, Triton® X-100, collagène, huile moteur SAE 90, détergent liquide, peintures, miel liquide, moutarde, sauce tomate, vernis à ongles, crèmes, shampoing, mélasse 83°BX.
Conditionnement: Combitips advanced® Eppendorf Quality™ and Combitips advanced® PCR Clean are supplied in a dispenser box (100 Combitips® in 4 bags, PCR Clean with zip-lock bag); 25/50 ml Combitips® come in 25 pcs. per box (each containing an adapter).
Combitips advanced® Biopur® and Forensic DNA Grade are individually blister-wrapped.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité