Automates de pipetage, Eppendorf epMotion® 5075
Fournisseur: EPPENDORF
5075000.008 5075000.016 5075000.032 5075000.750 5075000.768 5075000.776 5075000.045
613-0481EA 38330 EUR InStock
613-0481 613-0482 613-0483 EPPE5075000.750 EPPE5075000.768 EPPE5075000.776 EPPE5075000.045
Automates de pipetage, Eppendorf epMotion® 5075
Automated Liquid Handling Systems
Les epMotion® 5075 d'Eppendorf sont des stations de travail performantes qui réalisent tous les travaux de pipetage et de distribution au sein de votre laboratoire. Ces automates de volumétrie s'intègrent facilement à votre environnement de travail et vous offrent une solution économique pour les tâches longues et fastidieuses, permettant ainsi à votre équipe de consacrer plus de temps aux autres travaux du laboratoire. De plus, la conception modulaire de la gamme epMotion® offre une grande variété d'options qui multiplie les possibilités d'utilisation de ces automates.
Eppendorf epMotion® 5075 LH: L'epMotion® 5075 LH possède une plate-forme de travail plus grande que l'epMotion® 5070 et constitue un système modulaire évolutif qui se transforme facilement en epMotion® 5075 VAC ou MC.
- Automate avec plate-forme de travail à 12 positions au format microplaque standard 96/384 puits
- Pince de transport des éléments présents sur la plate-forme (en option)
- Applications: pool de plusieurs échantillons, changement de milieu; désalinisation de fragments de peptides issus de digestion pour la spectrométrie de masse MALDI et ESI; reformatage dans les deux sens entre tubes et plaques et entre plaques au format 96 et 384 puits; préparation de réactions de PCR / PCR en temps réel / RTPCR au format 96 et 384 puits
Eppendorf epMotion® 5075 VAC: L'epMotion® 5075 VAC est équipé d'une station à vide complète. Cette version est spécifiquement adaptée à toutes les applications de biologie moléculaire nécessitant une volumétrie associée à des étapes de vide, en particulier à l'automatisation des systèmes de purification d'acides nucléiques au format 96 puits.
- Automate avec plate-forme de travail à 11 positions au format microplaque standard 96/384 puits et une station à vide
- Système innovant d'autoréglage de la chambre à vide intégrée à la station
- Pince de transport des éléments présents sur la plate-forme
- Protocoles préprogrammés: isolation de l'ADN plasmidique en format 96 puits; isolation de l'ADN BAC en format 96 puits; purification des PCR et des produits de séquençage en format 96 puits; isolation de l'ADN génomique en format 96 puits; isolation de l'ARN total en format 96 puits
Eppendorf epMotion® 5075 MC: Il fonctionne avec les nouveaux thermocycleurs Mastercycler® ep (non fournis) et est équipé du logiciel Mastercycler® ep. De nombreuses possibilités de configuration existent afin de s'adapter au mieux aux besoins de votre laboratoire.
- Automate avec plate-forme de travail à 9 positions au format microplaque standard 96/384 puits et 1 position pour thermocycleur Eppendorf Mastercycler® ep gradient (non fourni)
- Thermocycleur Mastercycler® ep gradient avec bloc en aluminium robuste au format 96/384 puits ou en argent au format 96 puits (en option) pour une vitesse opérationnelle maximale
- Scellage automatique des plaques avant la PCR
- Pince de transport des éléments présents sur la plate-forme
- Applications: préparation des échantillons entièrement automatisée et amplification grâce au Mastercycler® ep; préparation de réactions de PCR et RTPCR en plaques au format 96/384 puits; réactions de séquençage sur plaques au format 96/384 puits; nombreuses applications dans les domaines de la génomique et de la protéomique
The epMotion® 5075 VAC is equipped with a complete vacuum station. This version has been designed specifically to handle all applications in molecular biology in which accurate liquid handling associated with vacuum stages is required, particularly automation of nucleic acid purification systems in the 96 well format.
Informations de commande: Automates Eppendorf epMotion® 5075 fournis avec un boîtier de contrôle, le logiciel MotionManager v2.0 ou supérieur, un capteur optique, une poubelle de collecte, une MultiMediaCard (MMC) avec lecteur, et un guide d'utilisation; automate epMotion® 5075 VAC fourni en plus avec une station à vide. Têtes de pipetage, pointes de pipettes et réservoirs à réactifs disponibles séparément. Autres accessoires disponibles sur demande
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité