Sac poubelle pour position de collecte sur epMotion 5070/5073/5075. Pour un volume allant jusqu' 7l, optimal pour la mise au rebut de dchets biologiques dangereux, autoclavable, matriau polypropylne, paisseur de 50m. 1 * 50 Pce
Fournisseur: EPPENDORF
Sac poubelle pour position de collecte sur epMotion 5070/5073/5075. Pour un volume allant jusqu' 7l, optimal pour la mise au rebut de dchets biologiques dangereux, autoclavable, matriau polypropylne, paisseur de 50m. 1 * 50 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Sac poubelle pour position de collecte sur epMotion 5070/5073/5075. Pour un volume allant jusqu'à 7l, optimal pour la mise au rebut de déchets biologiques dangereux, autoclavable, matériau polypropylène, épaisseur de 50µm. 1 * 50 Pce EPPE5075751.763 1 * 50 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou