MixMate® Mixer
Fournisseur: EPPENDORF
5353000.510
EPPE5353000.510EA 2120 EUR InStock
EPPE5353000.510
MixMate® Mixer
Agitateurs Agitateurs pour microplaques
Mix samples completely and reliably with the Eppendorf® MixMate. 96 and 384-well plates and reaction tubes are mixed by the 2DMix-Control technology even at the microliter scale. The additional vortex function has a 2 s run timer allowing processing your next sample without restarting.
  • High-speed mixer (3000 rpm) for fast and efficient mixing of small volumes in all common vessel formats up to 50 ml
  • 2DMix-Control technology (planar mixing orbit without vertical movement) for controlled mixing and reproducible results in seconds
  • Anti-spill technology for
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité