L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Microcentrifugeuses, réfrigérées, 5418 R (produit général de laboratoire)
Fournisseur: EPPENDORF
5401000.010
EPPE5401000.010EA 5236 EUR InStock
EPPE5401000.010
Microcentrifugeuses, réfrigérées, 5418 R (produit général de laboratoire)
Centrifugeuses Microcentrifugeuses
Idéales pour centrifuger un petit nombre d'échantillons selon des normes élevées.
  • Extrêmement compactes et silencieuses
  • Système pratique avec deux molettes de réglage
  • Standard, rotor à 18 positions, certifiées étanche aux aérosols
  • Bouton de centrifugation BRÈVE pour une centrifugation rapide
  • Ouverture automatique du couvercle à la fin du fonctionnement - empêche le réchauffement de l'échantillon et permet un accès rapide aux échantillons
Information de livraison: Fourni avec rotor FA-45-18-11.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité