LLE High Recovery Vial Racks and Vials
Fournisseur: ePrep
EPRE01-03126EA 55 EUR InStock
EPRE01-03126 EPRE01-03128
LLE High Recovery Vial Racks and Vials
Instruments de préparation d'échantillons
ePrep 20 and 50 ml high recovery PP vials are ideal for syringe LLE techniques (Patent Pending) on the ePrep Sample Preparation Workstation.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité