Closed caps, PTFE lined
Fournisseur: EP SCIENTIFIC
B267-2414UBB
EPSCB267-2414UBBEA 90.4 EUR InStock
EPSCB267-2414UBB
Closed caps, PTFE lined
Capuchons Bouchons pour flacons
These PTFE-lined closed caps are replacement caps for Thermo Scientific glass environmental sample bottles, jars, jugs and vials.
The PTFE liner is bonded to the cap so it won't fall out or become separated from the cap.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité