Dust covers
Fournisseur: EP SCIENTIFIC
DC-VOA
EPSCDC-VOAEA 179 EUR InStock
EPSCDC-VOA
Dust covers
Capuchons Bouchons pour flacons de chromatographie
These PE dust covers are designed to fit all standard size VOA vial caps. They prevent contamination and protect critical samples during transport.
  • Allow for septum expansion
  • Pre cleaned dust covers available upon request
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité