Soil sampler
Fournisseur: EP SCIENTIFIC
TERRACORE5G
EPSCTERRACORE5GEA 745 EUR InStock
EPSCTERRACORE5G
Soil sampler
Échantillonneurs Préleveurs de solides
This rugged all-in-one item eliminates the need for a separate handle.
  • More convenient than make-your-own cut-off syringe
  • Simple operation for easy and effective sampling
  • Minimizes handling and reduces target analyte loss
Designed for soil sampling into a 40 ml VOA vial for in-field preservation.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité