Lingettes, présaturées
Fournisseur: ESSENTRA POROUS TECHNOLOGIES
6-LS7030-PC-24
EPTA6-LS7030-PC-24EA 568 EUR InStock
EPTA6-LS7030-PC-24
Lingettes, présaturées
Lingettes Lingettes et essuie-mains à usage unique Lingettes présaturées
Ces lingettes en polyester/cellulose sont pré-imprégnées avec 70% d'IPA et 30% d'eau désionisée. Elles sont idéales pour les applications générales et les applications de maintenance, ainsi que pour le nettoyage industriel.
  • Pré-imprégnées d'alcool
  • Pochette refermable pour un usage plus facile
  • Excellentes comme agent dégraissant
  • Fabriquées aux États-Unis
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité