Lingettes, présaturées
Fournisseur: ESSENTRA POROUS TECHNOLOGIES
6-LS964-685
EPTA6-LS964-685EA 493 EUR InStock
EPTA6-LS964-685
Lingettes, présaturées
Lingettes Lingettes et essuie-mains à usage unique Presaturated Wipes
Ces lingettes en polyester/cellulose sont pré-imprégnées avec 96% d'IPA et 4% d'eau désionisée. Elles sont idéales pour les applications générales et la fabrication, ainsi que pour le nettoyage industriel.
  • Rouleau perforé, préhumidifié avec de l'alcool
  • Le bidon avec couvercle à ressort empêche le dessèchement et facilite la distribution
  • L'alcool se sature et s'évapore vite
  • Fabriquées aux États-Unis
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité