Tissu Purity 7220SE 12x12 Polyester Matériau : 100% polyester filament continu Grammage : 115gr/m² 4 Bords coupe froide, tissus lavés et conditionnés en salle blanche ISO 4 Compatible pour une utilisation en salle blanche ISO 4-5 Conditionnement : Sa 1 * 600 Pce
Fournisseur: ESSENTRA POROUS TECHNOLOGIES
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Tissu Purity 7220SE 12x12 Polyester Matériau : 100% polyester filament continu Grammage : 115gr/m² 4 Bords coupe froide, tissus lavés et conditionnés en salle blanche ISO 4 Compatible pour une utilisation en salle blanche ISO 4-5 Conditionnement : Sa 1 * 600 Pce EPTA7-7220SE-BBL00 1 * 600 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou