Tissu Compo 7408 11x12 Polypro/Cellulose Format 11´ x 12´ (27,94x30,48cm), pour nettoyage des sols Matériau : Polypropylène / Cellulose Grammage : 88gr/m² Conditionnement : Sachet de 100 tissus 14 sachets x 100 tissus par carton Soit Carton de 1400 t 1 * 1.400 Pce
Fournisseur: ESSENTRA POROUS TECHNOLOGIES
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Tissu Compo 7408 11x12 Polypro/Cellulose Format 11´ x 12´ (27,94x30,48cm), pour nettoyage des sols Matériau : Polypropylène / Cellulose Grammage : 88gr/m² Conditionnement : Sachet de 100 tissus 14 sachets x 100 tissus par carton Soit Carton de 1400 t 1 * 1.400 Pce EPTA7-7408-ABL-00 1 * 1.400 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou