Tissu C30 9x9 non tiss Poly/Cellulose Format 9'' x 9'' (23x23cm) Non tiss (55% Cellulose / 45% Polyester) Grammage : 68gr/m Compatible pour une utilisation en salle blanche ISO 6-7 Conditionnement : 300 tissus sous double sachet PE 12 sachets x 30 1 * 3.600 Pce
Fournisseur: ESSENTRA POROUS TECHNOLOGIES
Tissu C30 9x9 non tiss Poly/Cellulose Format 9'' x 9'' (23x23cm) Non tiss (55% Cellulose / 45% Polyester) Grammage : 68gr/m Compatible pour une utilisation en salle blanche ISO 6-7 Conditionnement : 300 tissus sous double sachet PE 12 sachets x 30 1 * 3.600 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Tissu C30 9x9 non tissé Poly/Cellulose Format 9'' x 9'' (23x23cm) Non tissé (55% Cellulose / 45% Polyester) Grammage : 68gr/m² Compatible pour une utilisation en salle blanche ISO 6-7 Conditionnement : 300 tissus sous double sachet PE 12 sachets x 30 1 * 3.600 Pce EPTA7-C30-99P-10 1 * 3.600 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou