Cleanroom wipes, C-Wipes, C6
Fournisseur: ESSENTRA POROUS TECHNOLOGIES
7-C6-99L-00
EPTA7-C6-99L-00EA 31.9 EUR InStock
EPTA7-C6-99L-00
Cleanroom wipes, C-Wipes, C6
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, sèches
This lightweight, low linting tissue is made from a specialty blend of hemp and cellulose fibers. It is ideal for general purpose cleaning applications.
  • Effective in the cleanroom because of their super absorbency, extremely low particle generation, and ultra purity
  • Absorb four times their own weight
  • Soft wipes will not scratch surfaces when used either wet or dry
  • Low in soluble extractables and metallic ions
Colour: White
Conditionnement: Converted, cleaned, and double-bag packaged in a cleanroom environment.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité