Tissu TJ Coton 9 x9 Format 9 x 9 (23x23cm) Matriau : 100% Coton, serg pour une texture de type jean Grammage : 186gr/m Compatible pour une utilisation en salle blanche ISO 7 Conditionnement : Sachet de 300 tissus 12 sachets x 300 tissus par car 1 * 3.600 Pce
Fournisseur: ESSENTRA POROUS TECHNOLOGIES
Tissu TJ Coton 9 x9 Format 9 x 9 (23x23cm) Matriau : 100% Coton, serg pour une texture de type jean Grammage : 186gr/m Compatible pour une utilisation en salle blanche ISO 7 Conditionnement : Sachet de 300 tissus 12 sachets x 300 tissus par car 1 * 3.600 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Tissu TJ Coton 9 x9 Format 9´ x 9´ (23x23cm) Matériau : 100% Coton, sergé pour une texture de type jean Grammage : 186gr/m² Compatible pour une utilisation en salle blanche ISO 7 Conditionnement : Sachet de 300 tissus 12 sachets x 300 tissus par car 1 * 3.600 Pce EPTA7-TJ-99P-00 1 * 3.600 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou