Equivalence, Column Coupler
Fournisseur: Avantor
EQV-C0001EA 63.9 EUR InStock
EQV-C0001
Equivalence, Column Coupler
Raccords et connecteurs
This column coupler is mainly used with guard column cartridges for narrow bore columns 1,0 mm ID and semi-prep cartridge holder.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité