Restriction enzymes, BamHI, HC, Fermentas
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
ER0053
ER0053EA 138 EUR InStock
ER0053
Restriction enzymes, BamHI, HC, Fermentas
Réactifs pour acides nucléiques Restriction Enzymes
BamHI restriction enzyme recognises G^GATCC sites and cuts best at 37 °C in its own unique buffer.
  • Superior quality, stringent quality control and industry leading manufacturing process
  • Convenient colour-coded five buffer System
  • Includes universal Tango buffer for double-digestions
  • BSA premixed in reaction buffers
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité