Restriction enzymes, Restriction enzyme, Eco147I (StuI), Fermentas
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
ER0421
ER0421EA 102 EUR InStock
ER0421
Restriction enzymes, Restriction enzyme, Eco147I (StuI), Fermentas
Réactifs pour acides nucléiques Restriction Enzymes
Thermo Scientific Eco147I (StuI) restriction enzyme recognises AGG^CCT sites and cuts best at 37 °C in B buffer (Isoschizomers: AatI, PceI, SseBI, StuI).
Applications include: Molecular cloning, restriction site mapping, genotyping, Southern blotting, restriction fragment length polymorphism (RFLP), SNP.
Kit is supplied as 3 vials: Eco1471 1000 units; 1 ml of 10X Buffer B; 1 ml of 10X Buffer Tango.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité