Tapis ergonomiques, anti-décharge électrostatique, Ergomat®
Fournisseur: ERGOMAT
EFB-LIGHTGREY
ERGOEFB-LIGHTGREYEA 147 EUR InStock
ERGOEFB-LIGHTGREY
Tapis ergonomiques, anti-décharge électrostatique, Ergomat®
Tapis de sol Tapis anti-fatigue
Les tapis anti-décharge électrostatique Ergomat® EFB et EFS Complete sont fabriqués en polyuréthane pur et sont conçus pour améliorer le confort tout en réduisant les risques de chute et les douleurs physiques. Ces tapis sont parfaits pour les zones associant les positions assise et debout ou lorsque le contrôle de l'électricité statique est important. La version lisse est idéale pour les zones où des chariots sont utilisés.
  • Partie supérieure avec bulles ou en version lisse
  • Ignifuges, résistance modérée aux huiles et liquides
  • Les bords biseautés empêchent le tapis de se courber, évitant ainsi les risques de chute
  • Matières premières vierges pour une durabilité garantie et des avantages ergonomiques
  • Tapis solide partout, aucune bulle creuse s'enfonçant
  • Antistatique, sans silicone et sans latex
Utilisables en salles blanches de classe ISO 5 (100).
Couleur : gris clair
Meets EN ISO standards
Certifications: Conformes aux normes EN ISO
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité