Modèle technologie: Hotte à filtration Captair 321 Smart Configuration des filtres: 1C Détection: F Options supplémentaires: bouto n d'eclairage Panneau arrière: standard Façades et Panneaux: ouverture sequentielle + standard Plan de travail: acier i 1 * 1 Pce
Fournisseur: ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Modèle technologie: Hotte à filtration Captair 321 Smart Configuration des filtres: 1C Détection: F Options supplémentaires: bouto n d'eclairage Panneau arrière: standard Façades et Panneaux: ouverture sequentielle + standard Plan de travail: acier i 1 * 1 Pce ERLAAA601A03111D41 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou