Modèle technologie: Hotte à filtration Captair 321 Smart Configuration des filtres: 1C Détection: F Options supplémentaires: bouto n d'eclairage Panneau arrière: transparent Façades et Panneaux: ouverture sequentielle + sad gauche Plan de travail: ac 1 * 1 Pce
Fournisseur: ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Modèle technologie: Hotte à filtration Captair 321 Smart Configuration des filtres: 1C Détection: F Options supplémentaires: bouto n d'eclairage Panneau arrière: transparent Façades et Panneaux: ouverture sequentielle + sad gauche Plan de travail: ac 1 * 1 Pce ERLAAA601A03123D41 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou