Modle technologie: Hotte filtration Captair 321 Smart Configuration des filtres: 1P1C Dtection: S Options supplmentaires: bou ton d'eclairage Panneau arrire: transparent Faades et Panneaux: ouverture sequentielle + standard Plan de travail: ac 1 * 1 Pce
Fournisseur: ERLAB CAPTAIRE
Modle technologie: Hotte filtration Captair 321 Smart Configuration des filtres: 1P1C Dtection: S Options supplmentaires: bou ton d'eclairage Panneau arrire: transparent Faades et Panneaux: ouverture sequentielle + standard Plan de travail: ac 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Modèle technologie: Hotte à filtration Captair 321 Smart Configuration des filtres: 1P1C Détection: S Options supplémentaires: bou ton d'eclairage Panneau arrière: transparent Façades et Panneaux: ouverture sequentielle + standard Plan de travail: ac 1 * 1 Pce ERLAAA601C01121D41 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou