Modle technologie: Hotte filtration Captair 321 Smart Configuration des filtres: 2C1P Dtection: F Panneau arrire: standard F aades et Panneaux: ouverture sequentielle + sad droite Plan de travail: acier inoxydable Alimentation: CH Version: 1 1 * 1 Pce
Fournisseur: ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
Modle technologie: Hotte filtration Captair 321 Smart Configuration des filtres: 2C1P Dtection: F Panneau arrire: standard F aades et Panneaux: ouverture sequentielle + sad droite Plan de travail: acier inoxydable Alimentation: CH Version: 1 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Modèle technologie: Hotte à filtration Captair 321 Smart Configuration des filtres: 2C1P Détection: F Panneau arrière: standard F açades et Panneaux: ouverture sequentielle + sad droite Plan de travail: acier inoxydable Alimentation: CH Version: 1 1 * 1 Pce ERLAAA601G03012D41 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou