Modèle technologie: Hotte à filtration Captair 321 Smart Configuration des filtres: 1P1C1P Détection: S Panneau arrière: transpar ent Façades et Panneaux: ouverture sequentielle + sad droite Plan de travail: Trespa® Toplab® plus Alimentation: CH Ver 1 * 1 Pce
Fournisseur: ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Modèle technologie: Hotte à filtration Captair 321 Smart Configuration des filtres: 1P1C1P Détection: S Panneau arrière: transpar ent Façades et Panneaux: ouverture sequentielle + sad droite Plan de travail: Trespa® Toplab® plus Alimentation: CH Ver 1 * 1 Pce ERLAAA601I01022C41 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou