Modèle technologie: Hotte à filtration Captair 321 Smart Configuration des filtres: 2P1C Détection: A Panneau arrière: transparen t Façades et Panneaux: ouverture sequentielle + standard Plan de travail: pdt en verre emaille Alimentation: EU Version 1 * 1 Pce
Fournisseur: ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Modèle technologie: Hotte à filtration Captair 321 Smart Configuration des filtres: 2P1C Détection: A Panneau arrière: transparen t Façades et Panneaux: ouverture sequentielle + standard Plan de travail: pdt en verre emaille Alimentation: EU Version 1 * 1 Pce ERLAAA601J02021B21 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou