Modle Technologie: Hotte filtration Captair 321 Smart Configuration des filtres: 1P2C Dtection: S Panneau arrire: Transparen t Faades et Panneaux: Ouverture sequentielle + standard Plan de travail: Plan de travail en verre emaille Alimentation: 1 * 1 Pce
Fournisseur: ERLAB CAPTAIRE
Modle Technologie: Hotte filtration Captair 321 Smart Configuration des filtres: 1P2C Dtection: S Panneau arrire: Transparen t Faades et Panneaux: Ouverture sequentielle + standard Plan de travail: Plan de travail en verre emaille Alimentation: 1 * 1 Pce
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Modèle Technologie: Hotte à filtration Captair 321 Smart Configuration des filtres: 1P2C Détection: S Panneau arrière: Transparen t Façades et Panneaux: Ouverture sequentielle + standard Plan de travail: Plan de travail en verre emaille Alimentation: 1 * 1 Pce ERLAAA606D01021B21 1 * 1 Pce
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou