Modèle technologie: Hotte à filtration Captair 391 Smart Configuration des filtres: 2C Détection: A Panneau arrière: transparent Façades et Panneaux: ouverture sequentielle + sad droite Plan de travail: pdt en verre emaille Alimentation: GB Version: 1 * 1 Pce
Fournisseur: ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Modèle technologie: Hotte à filtration Captair 391 Smart Configuration des filtres: 2C Détection: A Panneau arrière: transparent Façades et Panneaux: ouverture sequentielle + sad droite Plan de travail: pdt en verre emaille Alimentation: GB Version: 1 * 1 Pce ERLAAA611B02022B31 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou