Modèle technologie: Hotte à filtration Captair 391 Smart Configuration des filtres: 1P1C Détection: S Options supplémentaires: bou ton d'eclairage Panneau arrière: transparent Façades et Panneaux: ouverture sequentielle + sad gauche Plan de travail: 1 * 1 Pce
Fournisseur: ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Modèle technologie: Hotte à filtration Captair 391 Smart Configuration des filtres: 1P1C Détection: S Options supplémentaires: bou ton d'eclairage Panneau arrière: transparent Façades et Panneaux: ouverture sequentielle + sad gauche Plan de travail: 1 * 1 Pce ERLAAA611C01123B21 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou