Modèle technologie: Hotte à filtration Captair 391 Smart Configuration des filtres: 1P2C Détection: S Panneau arrière: standard F açades et Panneaux: ouverture sequentielle + sad gauche Plan de travail: acier inoxydable Alimentation: EU Version: V1 1 * 1 Pce
Fournisseur: ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Modèle technologie: Hotte à filtration Captair 391 Smart Configuration des filtres: 1P2C Détection: S Panneau arrière: standard F açades et Panneaux: ouverture sequentielle + sad gauche Plan de travail: acier inoxydable Alimentation: EU Version: V1 1 * 1 Pce ERLAAA611D01013D21 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou