Hottes à flux laminaire à filtration sans raccordement, Captair® Smart 391
Fournisseur: ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
AA616A00011A21
ERLAAA616A00011A21EA 0 EUR InStock
ERLAAA616A00011A21
Hottes à flux laminaire à filtration sans raccordement, Captair® Smart 391
Hottes et coffrets Hottes filtrantes
Les nouvelles hottes à filtration sans raccordement Captair® Smart sont conçues avec un mode de communication simple et innovant. La communication lumineuse simple et intuitive de la technologie Smart indique l'état de la hotte. Un simple motif lumineux indique si le débit d'air est compromis, s'il y a une panne de ventilateur ou si un filtre est percé.
Please complete the quote request to enable us to assist you in finding the right unit for your application.
https://be.cmd2.vwr.com/bin/public/fc/main?f=Y5&pimid=17327607
  • La filtration Flex unique d'Erlab peut gérer la plupart des applications de laboratoire
  • Nouvelles sondes ajoutées pour la détection de solvants, d'acides ou de formaldéhyde
  • Faible consommation d'énergie
  • Nouvel anémomètre électronique de surveillance de la vitesse frontale
  • Volet incliné à 6° volet pour une visibilité optimale et un espace de travail ergonomique
  • Grandes ouvertures pour un accès facile au travail
Le système de filtration configurable au-dessus du boîtier peut être adapté pour filtrer les gaz, les solvants, les poudres et les particules et assurer la protection de l'utilisateur et du laboratoire grâce à une recirculation sûre et efficace de l'air dans la pièce et une libération d'air purifié, sans odeurs ou vapeurs toxiques dangereuses.
L'application eGuard peut être téléchargée. Elle offre à l'utilisateur un contrôle à distance pour surveiller la hotte, modifier les paramètres et envoyer des alertes de sécurité vers un appareil mobile, une tablette ou un PC.
Structure en acier électro-galvanisé résistant à la corrosion et recouvert d'un polymère anti-acide. Côtés et panneaux avant en acrylique résistant aux produits chimiques.
Types de filtres à charbon:
AS: pour les vapeurs organiques
BE: polyvalent pour les vapeurs acides et organiques
F: pour les vapeurs de formaldéhyde
K: pour les vapeurs d'ammoniac
HP: filtre HEPA H14 pour les poudres
Filtration fault detection: Detection sensors for solvents, acids or formaldehyde.
Monitoring for ambient handling conditions: Temperature & Hygrometry sensors
Certifications: Conforme aux normes AFNOR NFX 15 211/ANSI, BS 7989, DIN 12 927 - EN 1822 (HEPA H14 et filtres ULPA U 17).
Attention: There is a very wide range of Erlab Fume Hoods and Enclosures. To ensure you receive the correct product for your specific application and setting please complete the contact form as per the url above. Your local Avantor sales representative will then send you an eValiQuest form to get details of your application and requirements. Once we have received this back from you, we will send you a quotation based on your precise requirements ensuring all handling and safety requirements are met. 
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité